Fontos dokumentumok
77951
Imidazolepropionic acid
≥98.0% (GC)
Szinonimák:
1H-Imidazole-4-propanoic acid, 1H-Imidazole-5-propanoic acid, 3-(1H-Imidazol-4-yl)propionic acid, 3-(Imidazol-4(5)-yl)propionic acid, Deamino-histidine, Dihydrourocanic acid, NSC 66737
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(CCC1=CN=CN1)=O
InChI
1S/C6H8N2O2/c9-6(10)2-1-5-3-7-4-8-5/h3-4H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZCKYOWGFRHAZIQ-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?