Merck
616087
Sigma-Aldrich
Fmoc-Val-OH-d8
98 atom % D
Szinonimák:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valine-2,3,4,4,4,5,5,5-d8, L-Valine-d8, N-Fmoc derivative
About This Item
Lineáris képlet:
(CD3)2CDCD(NH-Fmoc)COOH
Molekulatömeg:
347.43
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
solid
optikai aktivitás
[α]20/D -17°, c = 1 in DMF
technika/technikák
bio NMR: suitable
mp
143-145 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tömegeltolódás
M+8
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[C@]([2H])(NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1/i1D3,2D3,12D,18D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UGNIYGNGCNXHTR-CHKHYCMRSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)