Merck
651451
Sigma-Aldrich
Fmoc-Pro-OH-13C5,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C
Szinonimák:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-proline-13C5,15N, L-Proline-13C5,15N, N-Fmoc derivative
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C5C15H1915NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
343.33
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.13
izotóptisztaság
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Minőségi szint
Teszt
98% (CP)
Forma
solid
technika/technikák
bio NMR: suitable
mp
117-118 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tömegeltolódás
M+6
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[13C](=O)[13C@@H]1[13CH2][13CH2][13CH2][15N]1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H19NO4/c22-19(23)18-10-5-11-21(18)20(24)25-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,22,23)/t18-/m0/s1/i5+1,10+1,11+1,18+1,19+1,21+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZPGDWQNBZYOZTI-COMNNLFWSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)