Merck
616044
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ala-OH-2,3,3,3-d4
98 atom % D
Szinonimák:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-alanine-2,3,3,3-d4, L-Alanine-2,3,3,3-d4, N-Fmoc
About This Item
Lineáris képlet:
CD3CD(NH-Fmoc)CO2H
Molekulatömeg:
315.36
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
form
solid
optikai aktivitás
[α]20/D -18°, c = 1 in DMF
mp
147-153 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])[C@]([2H])(NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1/i1D3,11D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWXZOFZKSQXPDC-UAMNTACQSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Kyle M Koss et al.
Biomacromolecules, 20(1), 422-434 (2018-11-21)
The tissue environment is exceptionally complex, with well-controlled biochemical communication occurring between similar and dissimilar cells as well as between these cells and local extracellular matrices (ECM). To build an artificial ECM that can directly affect regional cell populations, a
K Koss et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 243, 204-213 (2016-11-05)
(RADA)