Merck
642886
Sigma-Aldrich
Fmoc-Val-OH-13C5,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 99% (CP)
Szinonimák:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valine-13C5,15N, L-Valine-13C5,15N, N-Fmoc derivative
About This Item
Lineáris képlet:
(13CH3)213CH13CH(15NH-Fmoc)13CO2H
Molekulatömeg:
345.34
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D -17°, c = 1 in DMF
technika/technikák
bio NMR: suitable
mp
143-145 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[13CH3][13CH]([13CH3])[13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1/i1+1,2+1,12+1,18+1,19+1,21+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UGNIYGNGCNXHTR-WXVVZUHKSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Q Chen et al.
Journal of dairy science, 99(12), 9483-9492 (2016-10-25)
Fraud in milk and dairy products occurs when cow milk is added to sheep and goat milk for economic reasons. No reliable, selective, and sensitive method exists for quantifying the milk percentage of different species. This work reports the development