Merck
615404
Sigma-Aldrich
Chloroacetic acid-d3
98 atom % D
Szinonimák:
Trideuteriochloroacetic acid
About This Item
Lineáris képlet:
ClCD2CO2D
CAS-szám:
Molekulatömeg:
97.52
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
bp
189 °C (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
sűrűség
1.630 g/mL
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1D2/hD
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FOCAUTSVDIKZOP-RIAYTAFFSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
258.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
126 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)