Merck
485489
Sigma-Aldrich
Dichloroacetic acid-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
Cl213CHCO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
129.93
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
bp
194 °C (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
sűrűség
1.575 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
OC(=O)[13CH](Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JXTHNDFMNIQAHM-OUBTZVSYSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Brain,Liver,Testes
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Shimin Wu et al.
Journal of chromatography. A, 1487, 100-107 (2017-01-26)
The addition of oxidants for disinfecting water can lead to the formation of potentially carcinogenic compounds referred to as disinfection byproducts (DBPs). Haloacetic acids (HAAs) are one of the most widely detected DBPs in US water utilities and some of