Merck
269557
Sigma-Aldrich
1,4-Butanediol-2,2,3,3-d4
98 atom % D
About This Item
Lineáris képlet:
HOCH2(CD2)2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
94.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.4452 (lit.)
bp
230 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
sűrűség
1.062 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[2H]C([2H])(CO)C([2H])([2H])CO
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2/i1D2,2D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WERYXYBDKMZEQL-LNLMKGTHSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
273.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
134.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)