Merck
485470
Sigma-Aldrich
Dichloroacetic acid-d2
98 atom % D
About This Item
Lineáris képlet:
Cl2CDCO2D
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.95
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.4663 (lit.)
bp
194 °C (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
sűrűség
1.587 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[2H]OC(=O)C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i1D/hD
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JXTHNDFMNIQAHM-PFUFQJKNSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Brain,Liver,Testes
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Maho Yagi-Utsumi et al.
Biophysical journal, 119(10), 2029-2038 (2020-11-04)
The characterization of residual structures persistent in unfolded proteins in concentrated denaturant solution is currently an important issue in studies of protein folding because the residual structure present, if any, in the unfolded state may form a folding initiation site