Merck
490938
Sigma-Aldrich
Sodium trifluoroacetate-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
CF313CO2Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
137.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
form
solid
mp
207 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[Na+].[O-][13C](=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1/i1+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UYCAUPASBSROMS-YTBWXGASSA-M
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)