Merck
492272
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfone-d6
99 atom % D, 99% (CP)
Szinonimák:
Methyl-d3 sulfone
About This Item
Lineáris képlet:
(CD3)2SO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
solid
bp
238 °C (lit.)
mp
107-109 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])S(=O)(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6O2S/c1-5(2,3)4/h1-2H3/i1D3,2D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HHVIBTZHLRERCL-WFGJKAKNSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)