Merck
630187
Sigma-Aldrich
Diiodomethane-13C,d2
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Szinonimák:
Methylene iodide-13C,d2
About This Item
Lineáris képlet:
13CD2I2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
270.84
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
Teszt
≥99% (CP)
tartalmaz
copper as stabilizer
bp
68 °C/11 mmHg (lit.)
mp
6 °C (lit.)
sűrűség
3.362 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H][13C]([2H])(I)I
InChI
1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2/i1+1D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NZZFYRREKKOMAT-WGVGGRBOSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)