Merck
666343
Sigma-Aldrich
Fluoroethane-d5
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
CD3CD2F
Molekulatömeg:
53.09
UNSPSC kód:
12352003
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
98% (CP)
bp
-48 °C
Related Categories
Kiszerelés
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)