Merck
486876
Sigma-Aldrich
Methyl formate-13C
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
H13CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
61.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.343 (lit.)
bp
34 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
sűrűség
0.990 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][13C](=O)OC
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3/i2+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TZIHFWKZFHZASV-VQEHIDDOSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-2.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-19 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)