Fontos dokumentumok
09859
Ammonium hydroxide solution
BioUltra, ~1 M NH3 in H2O (T)
Szinonimák:
Ammonia aqueous, Ammonia water
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioUltra
Minőségi szint
form
liquid
robbanási határérték
27 %
koncentráció
~1 M NH3 in H2O (T)
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
sűrűség
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤0.5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤2 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?