Fontos dokumentumok
485373
Ammonia-15N,d3
99 atom % D, 98 atom % 15N
Összes fotó(1)
About This Item
Lineáris képlet:
15ND3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
21.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Javasolt termékek
izotóptisztaság
98 atom % 15N
99 atom % D
Minőségi szint
bp
−33 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[2H][15N]([2H])[2H]
InChI
1S/H3N/h1H3/i1+1/hD3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QGZKDVFQNNGYKY-IQGFCBPYSA-N
Kiszerelés
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Standard products are packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with stainless steel CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 20 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Javasolt termékek
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z148504 and Z148512 and a "T"-purge valve Z151661 is recommended.
szabályozó
szabályozó szelep
ürítő szelep
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?