koncentráció
0.30-0.50 M (by NaOH, titration)
0.4 M in THF
technika/technikák
tissue culture: suitable (plant)
sűrűség
0.881 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N
InChI
1S/H3N/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- A phermone in anuran tadpoles
- A nutrient in soil for plant nutrition
Studies of contributions of archaea and bacteria to the ammonia-oxidizing potential of soils
Interaction of ammonia and xenon with imidazole glycerol phosphate synthase from Thermotoga maritima
Metabolism of ammonia in Aedes aegypti fat body and midgut tissues
Used by ammonia-oxidizing bacteria
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-7.6 °F
Lobbanási pont (C)
-22 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)