Merck
676101
Sigma-Aldrich
Ammonia-15N solution
98 atom % 15N, 7 M in methanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
15NH3
Molekulatömeg:
18.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % 15N
koncentráció
7 M in methanol
tömegeltolódás
M+1
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[15NH3]
InChI
1S/H3N/h1H3/i1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QGZKDVFQNNGYKY-OUBTZVSYSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
57.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
14 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)