Merck
277207
Sigma-Aldrich
Carbon-13C
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
13C
CAS-szám:
Molekulatömeg:
13.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Forma
amorphous
mp
3550 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[13C]
InChI
1S/C/i1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKTJSMMVPCPJKN-OUBTZVSYSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)