Merck
277746
Sigma-Aldrich
Benzoic acid-α-13C
99 atom % 13C
Szinonimák:
13C Labeled benzoic acid, Benzoic acid-(carboxy-13C)
About This Item
Lineáris képlet:
C6H513CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
123.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
form
solid
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
O[13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i7+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPYMKLBDIGXBTP-CDYZYAPPSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Health hazardCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Madalina Neacsu et al.
Molecular nutrition & food research, 61(3) (2016-07-01)
Phytophenols present in cereals are metabolised to compounds that could be partly responsible for the reduced risk of chronic diseases and all-cause mortality associated with fibre-rich diets. The bioavailability, form and in vivo concentrations of these metabolites require to be