Merck
485349
Sigma-Aldrich
Succinic acid-1,4-13C2
99 atom % 13C
Szinonimák:
Butanedioic acid-1,4-13C2
About This Item
Lineáris képlet:
HO213CCH2CH213CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
120.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
bp
235 °C
mp
187-190 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
O[13C](=O)CC[13C](O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i3+1,4+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDYFGRWQOYBRFD-CQDYUVAPSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;