Merck
488607
Sigma-Aldrich
Citric acid-1,5-13C2
98 atom % 13C
Szinonimák:
2-Hydroxy-1,2,3-propanetri(carboxylic-13C) acid
About This Item
Lineáris képlet:
HOC(CO2H)(CH213CO2H)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
194.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % 13C
Minőségi szint
form
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
153-159 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
OC(=O)C(O)(C[13C](O)=O)C[13C](O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/i3+1,4+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KRKNYBCHXYNGOX-CQDYUVAPSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Raphael Tiziani et al.
Scientific reports, 10(1), 15970-15970 (2020-10-01)
Plant roots are able to exude vast amounts of metabolites into the rhizosphere in response to phosphorus (P) deficiency. Causing noteworthy costs in terms of energy and carbon (C) for the plants. Therefore, it is suggested that exudates reacquisition by