Merck
492078
Sigma-Aldrich
Citric acid-2,4-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
HO2C13CH2C(OH)(CO2H)13CH2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
194.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Forma
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
153-159 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
OC(=O)[13CH2]C(O)([13CH2]C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/i1+1,2+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KRKNYBCHXYNGOX-ZDOIIHCHSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)