Merck
486671
Sigma-Aldrich
Fumaric acid-2,3-d2
98 atom % D
Szinonimák:
2-Butenedioic-2,3-d2 acid
About This Item
Lineáris képlet:
HO2CCD=CDCO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
299-300 °C (subl.) (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[2H]\C(=C(\[2H])C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i1D,2D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VZCYOOQTPOCHFL-FBBQFRKLSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
446.0 °F
Lobbanási pont (C)
230 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Stephan Berner et al.
ChemistryOpen, 8(6), 728-736 (2019-07-06)
The signal enhancement provided by the hyperpolarization of nuclear spins of biological molecules is a highly promising technique for diagnostic imaging. To date, most 13C-contrast agents had to be polarized in an extra, complex or cost intensive polarizer. Recently, the
A O'Gorman et al.
Translational psychiatry, 7(9), e1240-e1240 (2017-09-28)
The identification of an early biomarker of psychotic disorder is important as early treatment is associated with improved patient outcome. Metabolomic and lipidomic approaches in combination with multivariate statistical analysis were applied to identify plasma alterations in children (age 11)