Merck
490458
Sigma-Aldrich
Sodium oxalate-13C2
99 atom % 13C
Szinonimák:
Oxalic acid-13C2 sodium salt
About This Item
Lineáris képlet:
Na213C2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
135.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
form
solid
mp
250-270 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-][13C](=O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2/i1+1,2+1;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZNCPFRVNHGOPAG-BQTCFENJSA-L
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)