Merck
606022
Sigma-Aldrich
Sodium L-lactate-1-13C solution
greener alternative
45-55 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Szinonimák:
L-Lactic acid-1-13C, sodium salt solution
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH(OH)13CO2Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
113.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
leírás
Packaged as gram of solution, 45-55%(w/w)
Minőségi szint
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
Teszt
≥98% (CP)
optikai aktivitás
[α]25/D −12°, c = 1 in H2O
környezetbarátabb alternatív termék pontszám
old score: 24
new score: 2
Find out more about DOZN™ Scoring
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
45-55 % (w/w) in H2O
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
163-165 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[Na+].C[C@H](O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1/i3+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NGSFWBMYFKHRBD-FWGDTYFGSA-M
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Waste Prevention”, “Safer Solvents and Auxiliaries” and “Design for Energy Efficiency”. Click here to view its DOZN scorecard.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)