Fontos dokumentumok
56103AST
apHera™ C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Szinonimák:
Polymeric C18 Reversed-Phase Column
About This Item
Javasolt termékek
product name
apHera™ C18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L67
termékcsalád
apHera™
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
apHera™
parameter
147 bar pressure (2133 psi)
4-60 °C temperature
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
25 cm × 4.6 mm
matrix
polymeric
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
300 Å
működési pH
1-14
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Features of apHera™ Reversed Phase Columns
- Stable vinyl copolymer base
- Stable pH range 2-12
- 300 angstrom pore size
- Stable in all organic solvents
- Expanded applications: peptides, proteins
- Efficient separation of any basic substance
- Amenability to washing and alkaline solutions
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
előtétoszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?