Merck
588660
Sigma-Aldrich
Phenyl-13C6-acetic acid
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
13C6H5CH2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Forma
solid
bp
265 °C (lit.)
mp
77-79 °C (lit.)
sűrűség
1.128 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
OC(=O)C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WLJVXDMOQOGPHL-ZXJNGCBISA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)