Merck
606111
Sigma-Aldrich
Sodium D-3-hydroxybutyrate-1,3-13C2
99 atom % 13C
Szinonimák:
D-3-Hydroxybutyric acid-1,3-13C2 sodium salt
About This Item
Lineáris képlet:
CH313CH(OH)CH213CO2Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
128.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
form
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
149-155 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+2
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].C[13C@@H](O)C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m1./s1/i3+1,4+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBPUSGBJDWCHKC-LCHDWHJTSA-M
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)