Merck
293857
Sigma-Aldrich
Phenylacetic acid-1,2-13C2
99 atom % 13C
Szinonimák:
Phenylacetic acid-α,β-13C2
About This Item
Lineáris képlet:
C6H513CH213CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
138.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
form
solid
bp
265 °C (lit.)
mp
77-79 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
O[13C](=O)[13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i6+1,8+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WLJVXDMOQOGPHL-ANVYNZRWSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
269.6 °F
Lobbanási pont (C)
132.00 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)