Merck
696323
Sigma-Aldrich
Sodium DL-3-hydroxybutyrate-1-13C
98 atom % 13C, ≥99% (CP)
Szinonimák:
DL-3-Hydroxybutyric acid-1-13C sodium
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH(OH)CH213CO2Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
127.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % 13C
Teszt
≥99% (CP)
Forma
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
161-167 °C
tömegeltolódás
M+1
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC(O)C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i4+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBPUSGBJDWCHKC-VZHAHHFWSA-M
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)