Merck
492299
Sigma-Aldrich
Sodium DL-3-hydroxybutyrate-2,4-13C2
99 atom % 13C
Szinonimák:
DL-3-Hydroxybutyric acid-2,4-13C2 sodium salt
About This Item
Lineáris képlet:
13CH3CH(OH)13CH2CO2Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
128.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Forma
solid
technika/technikák
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
mp
161-167 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+2
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].[13CH3]C(O)[13CH2]C([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBPUSGBJDWCHKC-AWQJXPNKSA-M
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)