Merck
588679
Sigma-Aldrich
Phenyl-d5-acetic acid
98 atom % D
Szinonimák:
Phenyl acetate-d5
About This Item
Lineáris képlet:
C6D5CH2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
141.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Forma
solid
bp
265 °C (lit.)
mp
77-79 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(CC(O)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D,5D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WLJVXDMOQOGPHL-RALIUCGRSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
170.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
77 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)