Merck
588598
Sigma-Aldrich
Caffeine-(3-methyl-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13CC7H10N4O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
195.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
234-236.5 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
CN1C(=O)N([13CH3])c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3/i2+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYYVLZVUVIJVGH-VQEHIDDOSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)