Fontos dokumentumok
D5385
1,7-Dimethylxanthine
~98% (TLC), solid, adenosine receptor ligand
Szinonimák:
1,7-Dimethyl-1H-purine-2,6-dione, 1,7-Dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, 2,6-Dihydroxy-1,7-dimethylpurine, NSC 400018, Paraxanthine
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
1,7-Dimethylxanthine, ~98%, solid
Teszt
~98%
Minőségi szint
Forma
solid
szín
white
mp
294-296 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: 0.6 mg/mL
H2O: 1 mg/mL
0.1 M NaOH: 2 mg/mL
SMILES string
CN1C(=O)Nc2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)11(2)7(13)9-5/h3H,1-2H3,(H,9,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QUNWUDVFRNGTCO-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.