Fontos dokumentumok
485365
Caffeine-(trimethyl-13C3)
99 atom % 13C, 99% (CP)
Szinonimák:
1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3,7-tri(methyl-13C)
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
234-236.5 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[13CH3]N1C(=O)N([13CH3])c2ncn([13CH3])c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3/i1+1,2+1,3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYYVLZVUVIJVGH-VMIGTVKRSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
in the determination of L-Ephedrine, pseudooephedrine and caffeine in rat plasma using LC-TMS and study its toxicokinetic value.
as an internal standard for the investigation of caffeine concentration in drinking foods.
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?