Merck
245100
Sigma-Aldrich
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one
95%
Szinonimák:
Diketene acetone adduct
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H10O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.15
Beilstein:
2408
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.460 (lit.)
bp
~275 °C (lit.)
65-67 °C/2 mmHg (lit.)
mp
12-13 °C (lit.)
oldhatóság
water: insoluble
sűrűség
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
ether
ketal
SMILES string
CC1=CC(=O)OC(C)(C)O1
InChI
1S/C7H10O3/c1-5-4-6(8)10-7(2,3)9-5/h4H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XFRBXZCBOYNMJP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one is used as a building block in organic synthesis and serves as a direct precursor to β-dicarbonyl compounds
Alkalmazás
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one was used in the synthesis of acetylketene by flash pyrolysis.
Egyéb megjegyzések
remainder acetone
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
57.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
14 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
2, 2, 6-Trimethyl-4H-1, 3-dioxin-4-one
M Seyyedhamzeh, et al.
Synlett, 23, 1556-1557 (2012)
David M. Birney et al.
The Journal of organic chemistry, 62(21), 7114-7120 (2001-10-24)
Acetylketene (1) was generated by flash pyrolysis of 2,2,6-trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one (6). The selectivities of 1 toward a number of representative functional groups were measured for the first time in a series of competitive trapping reactions. The trend in reactivities toward 1