Merck
153664
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triphenoxy-1,3,5-triazine
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H15N3O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
357.36
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
232-235 °C (lit.)
funkcionális csoport
phenoxy
SMILES string
O(c1ccccc1)c2nc(Oc3ccccc3)nc(Oc4ccccc4)n2
InChI
1S/C21H15N3O3/c1-4-10-16(11-5-1)25-19-22-20(26-17-12-6-2-7-13-17)24-21(23-19)27-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IYDYVVVAQKFGBS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2,4,6-Triphenoxy-1,3,5-triazine was used to study the steric structure effects in the triazine system for formation of polymeric structures.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Carbon and nitrogen coordinated silver (I) polymers of 2, 4, 6-triphenoxy-1, 3, 5-triazine.
Munakata M, et al.
Polyhedron, 20(18), 2321-2327 (2001)