Fontos dokumentumok
8.16113
Sigma-Aldrich
1,3,5-Triallyl-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
(stabilised) for synthesis
Szinonimák:
1,3,5-Triallyl-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, Isocyanuric acid triallyl ester, Triallyl isocyanurate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H15N3O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
249.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
213-834-7
NACRES:
NA.22
gőznyomás
3.5 hPa ( 143 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
hatékonyság
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
2480 mg/kg LD50, skin (Rat)
Kinematikai viszkozitás
78.2 cSt(30 °C)
bp
150 °C/5.3 hPa
mp
25 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 160 °C
oldhatóság
3.7 g/L
sűrűség
1.16 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N1(C(=O)N(C(=O)N(C1=O)CC=C)CC=C)CC=C
InChI
1S/C12H15N3O3/c1-4-7-13-10(16)14(8-5-2)12(18)15(9-6-3)11(13)17/h4-6H,1-3,7-9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KOMNUTZXSVSERR-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.158 - 1.162
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramok
Exclamation markHealth hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
319.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
159.5 °C - closed cup