Merck
254673
Sigma-Aldrich
1,3,5-Trimethylhexahydro-1,3,5-triazine
97%
Szinonimák:
Hexahydro-1,3,5-trimethyl-1,3,5-triazine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H15N3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
129.20
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.4621 (lit.)
bp
162-163.5 °C (lit.)
mp
−27 °C (lit.)
sűrűség
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN1CN(C)CN(C)C1
InChI
1S/C6H15N3/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DPMZXMBOYHBELT-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
123.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
51 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hiroki Noguchi et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(9) (2020-09-24)
This paper presents a new type of black organic material-porous silica composite providing an extremely highly selective adsorption surface. This black composite was prepared by lamination on nano-sized pores with a carbon-like, π-extended structure, which can be converted via the