Merck
574589
Sigma-Aldrich
3,5-Di-tert-butylbenzaldehyde
97%
Szinonimák:
3,5-Di-tert-butyl-benzaldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)3C]2C6H3CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
218.33
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
85-89 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(C=O)cc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H22O/c1-14(2,3)12-7-11(10-16)8-13(9-12)15(4,5)6/h7-10H,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BRUITYMDHWNCIG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3,5-Di-tert-butylbenzaldehyde may be used in the synthesis of the following:
  • 5-p-pyridyl-15-(3,5-di-tert-butylphenyl)porphyrin via condensation reaction with 4-pyridinecarboxaldehyde and 2,2′-dipyrrylmethane
  • 3,5-di-tert-butylphenyl-dipyrromethane via reaction with pyrrole in the presence of trifluoroacetic acid
  • 3,5-di-tert-butyl-2-nitrobenzaldehyde via nitration reaction
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
"Synthesis, conformational interconversion, and photophysics of tethered porphyrin?fullerene dyads with parachute topology"
Fazio.AM, et al.
Chemistry?A European Journal , 15(31), 7698-7705 (2009)
"New ruthenium catalysts containing chiral Schiff bases for the asymmetric hydrogenation of acetophenone"
Karame I, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 15(10), 1569-1581 (2004)
"A Self-Assembled Porphyrin Box from meso?meso-Linked Bis {5-p-pyridyl-15-(3, 5-di-octyloxyphenyl) porphyrinato zinc (II)}"
Tsuda A, et al.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 114(15), 2941-2945 (2002)
Ying Jia et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(36), 12709-12714 (2015-08-01)
Yolk-shell nanoreactors with metal nanoparticle core and ultrathin porous polymer shells are effective catalysts for heterogeneous reactions. Polymer shells provide size-selectivity and improved reusability of catalyst. Nanocapsules with single-nanometer porous shells are prepared by vesicle-templated directed assembly. Metal nanoparticles are