Fontos dokumentumok
222771
4-(Methylthio)benzaldehyde
95%
Szinonimák:
4-(Methylmercapto)benzaldehyde
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.646 (lit.)
bp
86-90 °C/1 mmHg (lit.)
sűrűség
1.144 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
thioether
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(SC)cc1
InChI
1S/C8H8OS/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QRVYABWJVXXOTN-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)