Fontos dokumentumok
272051
1,3-Di-tert-butylbenzene
97%
Szinonimák:
1,3-Bis(1,1-dimethylethyl)benzene, 1,3-Ditert-butylbenzene, 4,6-Di(tert-butyl)benzene, m-Di-tert-butylbenzene
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.488 (lit.)
bp
106-107 °C/18 mmHg (lit.)
mp
10-11 °C (lit.)
sűrűség
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)c1cccc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22/c1-13(2,3)11-8-7-9-12(10-11)14(4,5)6/h7-10H,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ILNDSSCEZZFNGE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
183.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
84 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?