Teszt
95%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.517 (lit.)
bp
140 °C/20 mmHg (lit.)
sűrűség
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C11H16O/c1-11(2,3)10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-7,12H,8H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FVEINXLJOJPHLH-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
262.4 °F - DIN 51758
Lobbanási pont (C)
128 °C - DIN 51758
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?