Fontos dokumentumok
256781
Diethylzinc
≥52 wt. % Zn basis
Szinonimák:
DEZn, Et2Zn, DEZ, Zincdiethyl
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
liquid
koncentráció
≥52 wt. % Zn
törésmutató
n20/D 1.498 (lit.)
bp
117 °C (lit.)
mp
−28 °C (lit.)
sűrűség
1.205 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC[Zn]CC
InChI
1S/2C2H5.Zn/c2*1-2;/h2*1H2,2H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HQWPLXHWEZZGKY-UHFFFAOYSA-N
Kiszerelés
Compatible with the following:
- Aldrich® Sure/Pac™ station for liquefied gases Z566446
- PTFE Sealing tape Z104388 or Z221880
- Straight septum-inlet adapter Z118141 with septa Z565687 or Z565695
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
javasolt
szeptum bemeneti adapter
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?