Merck
702684
Sigma-Aldrich
Zinc methoxide
97%
Szinonimák:
dimethoxyzinc
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H6O2Zn
Molekulatömeg:
127.46
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: zinc
reagent type: catalyst
mp
107-113 °C
SMILES string
CO[Zn]OC
InChI
1S/2CH3O.Zn/c2*1-2;/h2*1H3;/q2*-1;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JXNCWJJAQLTWKR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)