Fontos dokumentumok
444464
Polyanetholesulfonic acid sodium salt
Szinonimák:
Sodium polyanetholesulfonate
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mv 9,000-11,000
SMILES string
C/C=C/C1=CC=C(C=C1)OC.[O-]S(=O)[O-].[Na+]
InChI
1S/C10H12O.Na.H2O3S/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9;;1-4(2)3/h3-8H,1-2H3;;(H2,1,2,3)/q;+1;/p-2/b4-3+;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JKJBFNAERWARKW-CZEFNJPISA-L
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Recently, layer-by-layer (LbL) assembly has emerged as a versatile, gentle and, simple method for immobilization of functional molecules in an easily controllable thin film morphology.1,2 In this short review, we introduce recent advances in functional systems fabricated by using the mild, yet adaptable LbL technique.
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.