Merck
270768
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylbenzyl bromide
97%
Szinonimák:
α-Bromo-4-(tert-butyl)toluene, 1-Bromomethyl-4-tert-butylbenzene
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CC6H4CH2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
227.14
Beilstein:
471674
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.545 (lit.)
bp
93-94 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp
8-12 °C (lit.)
sűrűség
1.236 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C11H15Br/c1-11(2,3)10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-7H,8H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QZNQSIHCDAGZIA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The nucleophilic substitution reaction of 4-tert-butylbenzyl bromide and potassium iodide was carried out in oil-in-water microemulsions based on various surfactants.
Alkalmazás
4-tert-Butylbenzyl bromide, a hydrophobic reactant, was used to keep the loaded mesoporous material particles under continuous stirring.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tomasz Witula et al.
Journal of colloid and interface science, 310(2), 536-545 (2007-03-03)
Mesoporous materials have been investigated as auxiliary agents for organic synthesis comprising reactants with widely different solubility characteristics. The finely divided oxide material was immersed in an aqueous solution of a water-soluble reactant, potassium iodide, and the loaded particles were
Maria Häger et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 20(15), 6107-6115 (2004-07-14)
A nucleophilic substitution reaction between 4-tert-butylbenzyl bromide and potassium iodide has been performed in oil-in-water microemulsions based on various C12Em surfactants, i.e., dodecyl ethoxylate with m number of oxyethylene units. The reaction kinetics was compared with the kinetics of reactions