Fontos dokumentumok
187062
3-Bromobenzyl bromide
99%
Szinonimák:
α,3-Dibromotoluene
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99%
form
solid
mp
39-41 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
BrCc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H6Br2/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZPCJPJQUVRIILS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- 1,7-di(3-bromobenzyl)cyclen
- substituted 8-arylquinoline, phosphodiesterase 4 (PDE4) inhibitors
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)