Merck
515604
Sigma-Aldrich
4-Iodobenzyl bromide
95%
Szinonimák:
α-Bromo-4-iodotoluene, 1-(Bromomethyl)-4-iodobenzene, 4-(Bromomethyl)iodobenzene
About This Item
Lineáris képlet:
IC6H4CH2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
296.93
Beilstein:
2325160
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
EC index szám:
7000468
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
mp
78-82 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
iodo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
BrCc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H6BrI/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BQTRMYJYYNQQGK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
S De Bruyne et al.
Journal of labelled compounds & radiopharmaceuticals, 52(8), 304-311 (2009-09-12)
Dopamine transporter (DAT) neuroimaging is a useful tool in Parkinson's disease diagnosis, staging and follow-up providing information on the integrity of the dopaminergic neurotransmitter system in vivo. 4-(2-(Bis(4-fluorophenyl)-methoxy)ethyl)-1-(4-iodobenzyl)piperidine (7) has nanomolar affinity for DAT and better selectivity over the other
Guillermo E Negrón-Silva et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 18(4), 4613-4627 (2013-04-20)
Ten 1,4-disubstituted 1,2,3-triazoles were synthesized from one of 1-(azido-methyl)benzene, 1-(azidomethyl)-4-fluorobenzene, 1-(azidomethyl)-4-chlorobenzene, 1-(azidomethyl)-4-bromobenzene or 1-(azidomethyl)-4-iodobenzene, generated in situ from sodium azide and the corresponding benzyl halide, and dipropargyl uracil or dipropargyl thymine. Optimal experimental conditions were established for the conventional click
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 142-142 (2015)
M E Van Dort et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 11(8), 1045-1047 (2001-05-01)
A series of arylhydantoin derivatives modeled after the antiandrogen RU 58841 was generated to identify potential candidates for development as androgen receptor (AR) radioligands. Side-chain modified derivatives of RU 58841, suitable for labeling with either carbon-11 or radiohalogens (fluorine-18, iodine-123)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 537-537 (2014)